Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10245724
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
Codice prodotto. 10245724
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01670EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 17194-82-0
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
InChI Key YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 50 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%