Learn More
2,4-Lutidine, 98+%
Codice prodotto. 10497510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10497510
Marca: Thermo Scientific Acros 125185000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-47-4 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-47-4
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
Numero MDL MFCD00006337
InChI Key JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
PubChem CID 7936
IUPAC Name 2,4-dimethylpyridine
SMILES CC1=CC=NC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Lutidine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5010
Quantità 500 mL
Beilstein , 244
Fieser 06,224
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/100 g (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and,benzene
Peso formulazione 107.15
Percent Purity 98+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Lutidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.