Learn More
2-(4-Methylbenzylamino)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487685
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15487685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27434.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073354-32-1
Formula molecolare C19H25BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 324.231
Numero MDL MFCD06798272
InChI Key AFMJUGQUPACTDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-4-methylbenzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-methylbenzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
PubChem CID 44755166
IUPAC Name N-[(4-methylphenyl)methyl]-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=C(C=C3)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylbenzylamino)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 148°C to 153°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 324.23
Percent Purity 95%