Learn More
2-(4-Morpholinyl)thiazole-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11375509
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11375509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50463.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1011-41-2
Formula molecolare C8H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 198.24
Numero MDL MFCD01568825
InChI Key VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Morpholinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 198.25
Percent Purity 97%