Learn More
2,4-Pentanedione, 99%
Descrizione
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
Solubility
It is readily miscible with water.
Notes
Incompatible with isocyanates, aldehydes, cyanides, peroxides, and anhydrides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Pentanedione |
| Punto di fusione | -23°C |
| Densità | 0.973 |
| Punti di ebollizione | 140°C to 141°C |
| Punto d'infiammabilità | 34°C (93°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Indice di rifrazione | 1.452 |
| Quantità | 2500 mL |
| Numero UN | UN2310 |
| Beilstein | 741937 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4-Pentanedione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,4-Pentanedione