Learn More
2,4-Pentanedione dioxime, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11439903
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11439903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13003.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2157-56-4
Formula molecolare C5H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 130.15
Numero MDL MFCD00013932
InChI Key WBRYLZHYOFBTPD-YDFGWWAZSA-N
Sinonimo acetylacetone dioxime, 2,4-pentanedione dioxime, 2,4-pentanedione, dioxime, 2,4-pentanedioxime, 2,4-pentanedione oxime, 2,4-pentanedione,2,4-dioxime, 2,4-pentanedione, 2,4-dioxime, pentane-2,4-dione oxime, 2e,4e-2,4-pentanedione dioxime #, ne-n-4e-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene hydroxylamine
PubChem CID 9573501
SMILES C\C(C\C(C)=N\O)=N/O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Pentanedione dioxime
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 25 g
Beilstein 4372703
IUPAC Name (NE)-N-[(4E)-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene]hydroxylamine
Peso formulazione 130.15
Percent Purity ≥98%