Learn More
2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate, 99+%
Codice prodotto. 10376870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10376870
Marca: Thermo Scientific Acros 131860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-80-9
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00149413
InChI Key MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC Name pyridine-2,4-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243°C to 246°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Quantità 5 g
Beilstein 22, 153
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate