Learn More
2-(4-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526713
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10526713
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34701DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 21278-86-4
Formula molecolare C9H5N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Numero MDL MFCD00171745
InChI Key COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC Name 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.22
Percent Purity 95%