missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-TDI, MilliporeSigma™ Supelco™
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
Featured Industries: Cleaning Products, Cosmetics, Environmental, Food and Beverages and Personal Care
Specifica
Specifica
| CAS | 641-74-7 |
| Densità | 1.22 g/mL (at 20°C) |
| Punto d'infiammabilità | 132°C - Closed Cup |
| Forma fisica | Neat |
| Formula lineare | C9H6N2O2 |
| Numero MDL | MFCD00002011 |
| Punto di fusione | 19.5°C to 21.5°C |
| Punti di ebollizione | 124°C to 126°C (18 mmHg); 251°C |
| Sinonimo | Toluene 2,4-diisocyanate; 2,4-Diisocyanatotoluene; 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate; Tolylene 2,4-diisocyanate |
| Tipo | Analytical Standard |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto