Learn More
2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069081
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10069081
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC02210EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 123784-07-6
Formula molecolare C9H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 240.12
Numero MDL MFCD00120466
InChI Key AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
PubChem CID 736483
IUPAC Name 2-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 240.12
Percent Purity 95%