Learn More
2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15471718
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15471718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55465.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116971-10-9
Formula molecolare C8H10Br2S
Molecular Weight (g/mol) 298.04
Numero MDL MFCD00672012
InChI Key YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 600361
IUPAC Name 2,5-dibromo-3-butylthiophene
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
Densità 1.67
Punti di ebollizione 270°C to 281°C
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 250 mg
Sinonimo thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
Peso formulazione 298.04
Percent Purity 96%