Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97%
Codice prodotto. p-7036959
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15451698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55453.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267.904 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14753-51-6
Formula molecolare C6H4Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 267.904
Numero MDL MFCD00192664
InChI Key VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
IUPAC Name 2,5-dibromobenzene-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromohydroquinone
Punto di fusione 191°C to 194°C
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Informazioni di solubilità Soluble in methanol
Peso formulazione 267.9
Percent Purity 97%