Learn More
2,5-Dichloro-p-xylene, 98%
Codice prodotto. 11499267
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11499267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21344.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1124-05-6
Formula molecolare C8H8Cl2
Molecular Weight (g/mol) 175.052
Numero MDL MFCD00000610
InChI Key UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
IUPAC Name 1,4-dichloro-2,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloro-p-xylene
Punto di fusione 68°C to 70°C
Punti di ebollizione 221°C to 223°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 175.06
Percent Purity 98%