Learn More
2,5-Difluorophenylacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11407214
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11407214
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21595.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 85068-27-5 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85068-27-5
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00010000
InChI Key FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-difluorophenylacetic acid, 2-2,5-difluorophenyl acetic acid, 2,5-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorophenylaceticacid, pubchem4151, acmc-209xvw, ksc448m9d, 2,5-difluorophenyl-acetic acid, rarechem al bo 0248
PubChem CID 522823
IUPAC Name 2-(2,5-difluorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorophenylacetic acid
Punto di fusione 123°C to 127°C
Quantità 1 g
Beilstein 6844956
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 98%