Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, 98%
Codice prodotto. 11464070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464070 5 g 5g
11474070 25 g 25g
11430303 50 g 50g
3 options
Codice prodotto. 11464070
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11442.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dianion, and squarate as bridging ligands in the synthesis and magnetic properties of binuclear iron(III) complexes with oxalate. A Dinuclear 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone acts as a bridging ligand Ruthenium(II) Complex with the Dianion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dianion, and squarate as bridging ligands in the synthesis and magnetic properties of binuclear iron(III) complexes with oxalate. A Dinuclear 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone acts as a bridging ligand Ruthenium(II) Complex with the Dianion.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-94-1
Formula molecolare C6H4O4
Molecular Weight (g/mol) 140.09
Numero MDL MFCD00001598
InChI Key QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC Name 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Punto di fusione ∼220°C (sublimation)
Quantità 5 g
Beilstein 1939229
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 140.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone