Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, 98%
Codice prodotto. 10666392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10666392
Marca: Thermo Scientific Acros 187460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-94-1
Formula molecolare C6H4O4
Molecular Weight (g/mol) 140.09
Numero MDL MFCD00001598
InChI Key QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC Name 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220°C
Colore Ochre to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H2(=O)2
Quantità 25 g
Beilstein 08, 377
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 140.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.