Learn More
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 99%
Codice prodotto. p-3778383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10055790
Marca: Thermo Scientific Acros 408230050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137-18-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-18-8
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00041737
InChI Key MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
PubChem CID 8718
IUPAC Name 2,5-dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-p-benzoquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 126°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.