Learn More
2,5-Dimethylpyrazine, 99%
Codice prodotto. 10367640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10367640
Marca: Thermo Scientific Acros 174520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-32-0
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00006147
InChI Key LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazine
SMILES CC1=CN=C(C=N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylpyrazine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 155°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4987 to 1.5007
Quantità 5 g
Beilstein 23, 96
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,miscible with ethanol,ethylether,acetone
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethylpyrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/