Learn More
2,6-Di(tert-butyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103304
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10103304
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB09883DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 585-48-8
Formula molecolare C13H21N
Molecular Weight (g/mol) 191.318
Numero MDL MFCD00006306
InChI Key UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC Name 2,6-ditert-butylpyridine
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 0.8520g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (C5H3N[C(CH3)3]2
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.32
Percent Purity 97%