Learn More
2,6-Diacetylpyridine, 99%
Codice prodotto. 10656501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10656501
Marca: Thermo Scientific Acros 330860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1129-30-2
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00006304
InChI Key BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC Name 1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Diacetylpyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 78°C to 82°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)(COCH3)2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder