Learn More
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10636240
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10636240
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00151DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 737000-87-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5F4N3
Numero MDL MFCD08687525
Quantità 1 g
Sinonimo 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
InChI Key PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
Molecular Weight (g/mol) 195.12
PubChem CID 7578202
Peso formulazione 195.12
Percent Purity 97%