Learn More
2,6-Diaminopyridine, 98%
Codice prodotto. 11435033
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11435033
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12295.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
2,6-Diaminopyridine, used as a pharmaceutical intermediate and a hair dye coupler in oxidation/permanent formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Diaminopyridine, used as a pharmaceutical intermediate and a hair dye coupler in oxidation/permanent formulations.
Solubility
Soluble in water 180 g/L @ 20°C, acetone, ethanol, methanol, isopropanol, ethyl acetate.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-86-6
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.132
Numero MDL MFCD00006329
InChI Key VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC Name pyridine-2,6-diamine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diaminopyridine
Punto di fusione 118°C to 121°C
Punti di ebollizione 288°C
Punto d'infiammabilità 155°C (311°F)
Odore Unpleasant
Quantità 100 g
Numero UN UN2671
Beilstein 108513
Informazioni di solubilità Soluble in water 180g/L @ 20°C,acetone,ethanol,methanol,isopropanol,ethyl acetate.
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-Pyridinediamine