Learn More
2,6-Diaminotoluene, 97%
Codice prodotto. 11306876
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11306876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04278.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 823-40-5 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 823-40-5
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00007800
InChI Key RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
PubChem CID 13205
ChEBI CHEBI:76288
IUPAC Name 2-methylbenzene-1,3-diamine
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diaminotoluene
Punto di fusione 104°C to 106°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2079476
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%