Learn More
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10016684
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
50g
Codice prodotto. 10016684
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB04528EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175135-09-8
Formula molecolare C6H3Br2ClFN
Molecular Weight (g/mol) 303.353
InChI Key PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736480
IUPAC Name 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 50 g
Sinonimo 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Peso formulazione 303.36
Percent Purity 97%