Learn More
2,6-Dibromo-4-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 11462928
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11462928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18634.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2432-14-6 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2432-14-6
Formula molecolare C7H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 265.932
Numero MDL MFCD00002154
InChI Key FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
PubChem CID 17078
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-methylphenol
Punto di fusione 49°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2045283
Peso formulazione 265.94
Percent Purity 98%