Learn More
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene, 95%
Codice prodotto. 11377886
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11377886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13102.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110127-07-6 | C7H5Br2NO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110127-07-6
Formula molecolare C7H5Br2NO2
Numero MDL MFCD00151807
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Punto di fusione 54°C to 57°C
Quantità 5 g
Beilstein 3259701
Peso formulazione 294.94
Percent Purity 95%