Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402114
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10402114
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW02789DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 72678-19-4
Formula molecolare C7H4Br2F3N
Molecular Weight (g/mol) 318.919
Numero MDL MFCD00068181
InChI Key DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144565
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
Peso formulazione 318.92
Percent Purity 97%