Learn More
2,6-Dibromopyridine, 98%
Codice prodotto. 11916291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11916291
Marca: Thermo Scientific Acros 112915000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-05-1
Formula molecolare C5H3Br2N
Molecular Weight (g/mol) 236.89
InChI Key FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12274
IUPAC Name 2,6-dibromopyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dibromopyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118.0°C to 119.0°C
Colore Gray to White
Punto d'infiammabilità 213°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)Br2
Quantità 500 g
Beilstein 20, V,5, 435
Sinonimo pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dioxane,chloroform,,carbon tetrachloride,heptane,aq. naoh,aq. h2so4
Peso formulazione 236.89
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dibromopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.