Learn More
2,6-Dichlorobenzamide, 98%
Codice prodotto. 11474203
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11474203
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10865.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.023 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2008-58-4
Formula molecolare C7H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 190.023
Numero MDL MFCD00007975
InChI Key JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzamide
Punto di fusione 198°C to 200°C
Quantità 5 g
Beilstein 1869103
Peso formulazione 190.03
Percent Purity 98%