Learn More
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15635120
Marca: Honeywell-Fluka 361801G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-45-1
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 290.07
Numero MDL MFCD00150014
InChI Key FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC Name sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
Peso formulazione 290.08g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity ≥97% (calculated based on dry substance, AT)