Learn More
2,6-Dichloroindophenol sodium salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11496512 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11496512
Marca: MP Biomedicals 0215011801
Identificatori chimici
CAS 620-45-1
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 290.07
Numero MDL MFCD00150014
InChI Key FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC Name sodium 2,6-dichloro-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloroindophenol sodium salt
Colore Blue-Green
Quantità 1 g
Peso formulazione 290.08
Forma fisica Crystalline Powder