Learn More
2,6-Dichlorophenol, 99%
Codice prodotto. 11447037
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11447037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14411.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-65-0
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002176
InChI Key HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC Name 2,6-dichlorophenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenol
Punto di fusione 65°C to 68°C
Punti di ebollizione 218°C to 220°C
Odore Phenol-like
Quantità 100 g
Numero UN UN2020
Beilstein 1447806
Indice di Merck 14,3073
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-Dichlorophenol