Learn More
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, 98%
Codice prodotto. 11432767
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11432767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14936.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-55-2
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.148
Numero MDL MFCD00016368
InChI Key OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC Name 2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Punto di fusione 252°C to 257°C
Quantità 1 g
Beilstein 2048182
Indice di Merck 14,3225
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%