Learn More
2,6-Dimethyl-4-heptanone, technical, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Codice prodotto. 10645582 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
Codice prodotto. 10645582
Marca: Thermo Scientific Acros 149440010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-83-8, 19549-80-5
Formula molecolare C9H18O
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD00008940
InChI Key PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC Name 2,6-dimethylheptan-4-one
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Nota nome tech., 80%
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8090g/mL
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.415
Quantità 1 L
Beilstein 01, 710
Gravità specifica 0.809
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosità 1.05 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 142.24
Percent Purity ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.