Learn More
2,6-Dimethylmorpholine, 97%, mixture of isomers
Codice prodotto. 11916811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11916811
Marca: Thermo Scientific Acros 155340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-91-3
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
InChI Key HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
IUPAC Name 2,6-dimethylmorpholine
SMILES CC1CNCC(O1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylmorpholine
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9350g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (mixture of isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.935
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.