Learn More
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4812716
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10291323
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01642EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 19241-16-8
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.238
InChI Key UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 163.24