Learn More
2,6-Dimethylthiophenol, 97%
Codice prodotto. 11440853
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11440853
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13286.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-72-9
Formula molecolare C8H9S
Molecular Weight (g/mol) 137.22
Numero MDL MFCD00010021
InChI Key QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC Name 2,6-dimethylbenzenethiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylthiophenol
Densità 1.038
Punti di ebollizione 122°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.5749
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1099405
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylthiophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-Dimethylthiophenol