Learn More
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10220320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10220320
Marca: Thermo Scientific Acros 437752500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5431-44-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5431-44-7
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
InChI Key PMWXGSWIOOVHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxaldehyde, 2,6-diformylpyridine, 2,6-pyridine dialdehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde, pubchem22285, acmc-1ap0d, pyda72, 2,6-pyridinedicarboxadehyde, 2,6-pyridine dicarboxaldehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde #
PubChem CID 79485
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedicarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123.3°C to 124.5°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.