Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 12625037
Marca: Thermo Scientific Acros 446930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-54-0
Formula molecolare C20H10Cl2O5
Molecular Weight (g/mol) 401.195
InChI Key VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC Name 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 7'-Dichlorofluorescein
Peso formulazione 401.2
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Densità 0.7900g/mL
Quantità 1 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2`,7`-Dichlorofluorescein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2`,7`-Dichlorofluorescein