Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 98%
Codice prodotto. p-3735230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 10460521
Marca: Thermo Scientific Chemicals 270940100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7512-17-6
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.21
Numero MDL MFCD00061615
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Sinonimo N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 4494
Condizione di rotazione specifica + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotazione specifica +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Peso formulazione 221.21
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
Forma fisica Crystalline Powder