Learn More
2-Acetyl-3-bromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11354556
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11354556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20113.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42877-08-7
Formula molecolare C6H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 205.07
Numero MDL MFCD00794287
InChI Key ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-3-bromothiophene
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 102°C to 105°C (4 mmHg)
Indice di rifrazione 1.614
Quantità 1 g
Beilstein 116973
Sensibilità Light sensitive
IUPAC Name 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethanone
Peso formulazione 205.07
Percent Purity 97%