Learn More
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%
Codice prodotto. 11453814
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11453814
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11850.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6310-09-4 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6310-09-4
Formula molecolare C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.62
Numero MDL MFCD00005444
InChI Key HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
PubChem CID 80572
IUPAC Name 1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-5-chlorothiophene
Punto di fusione 44°C to 48°C
Punti di ebollizione 117°C to 118°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 113936
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 160.62
Percent Purity 99%