Learn More
2-Acetylphenylboronic acid, 96%
Codice prodotto. 10487582 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10487582
Marca: Thermo Scientific Acros 358820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308103-40-4
Formula molecolare C8H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 163.97
Numero MDL MFCD01321263
InChI Key ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC Name (2-acetylphenyl)boronic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylphenylboronic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.97
Percent Purity 96%
Forma fisica Chunks and/or Powder