Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Recirculating Cooler
Codice prodotto. 11994708
Click to view available options
Tipo di collegamento:
G 1 1/4 in. F to 1 in. Barb. Fit
G 1 1/4 in. F to 3/4 in. Barb. Fit
G 1 1/4 in. F to NPT 1 in. M
G 1 1/4 in. F to NPT 1/2 in. M
G 1 1/4 in. F to NPT 3/4 in. M
G 1 1/4 in. Female to M16 x 1 Male
G 3/4 in. F to 1/2 in. Barb. Fit
G 3/4 in. F to NPT 1/2 in. M
G 3/4 in. F to NPT 3/4 in. M
G 3/4 in. Female to Barbed Fitting
G 3/4 in. Female to M16 x 1 Male
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FL11006,FL20006,FL2506,FL4006,FL7006
FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11994708
Marca: Julabo™ 8890046
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) FL11006,FL20006,FL2506,FL4006,FL7006
Tipo 2-Adapters
Tipo di collegamento G 1 1/4 in. F to 1 in. Barb. Fit