Learn More
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7034379
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15479545
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52062.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143979-15-1
Formula molecolare C22H40N2O4
Molecular Weight (g/mol) 396.572
Numero MDL MFCD01321013
InChI Key VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Sinonimo dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Quantità 250 mg
Peso formulazione 396.57
Percent Purity 95%