Learn More
Alfa Aesar™ (2-Allylphenoxy)trimethylsilane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483997
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15483997
Marca: Alfa Aesar™ H30905.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18042-43-8
Formula molecolare C12H18OSi
Molecular Weight (g/mol) 206.36
Numero MDL MFCD12407078
InChI Key LJIXCUHZKDSCQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-allylphenoxy trimethylsilane, trimethyl 2-prop-2-en-1-yl phenoxy silane, o-allylphenoxytrimethylsilane, trimethyl-2-prop-2-enylphenoxy silane, silane, trimethyl 2-2-propenyl phenoxy
PubChem CID 15049460
IUPAC Name trimethyl-(2-prop-2-enylphenoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CC=CC=C1CC=C
Specifica
Punti di ebollizione 85°C (5mmHg)
Materiale o nome chimico (2-Allylphenoxy)trimethylsilane
Quantità 5 g
Peso formulazione 206.36
Percent Purity 98%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.925