Learn More
2-Amino-1,3-propanediol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11427106
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
Codice prodotto. 11427106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25419.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73708-65-3
Formula molecolare C3H10NO2
Molecular Weight (g/mol) 92.12
Numero MDL MFCD00012592
InChI Key KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo serinol hydrochloride, 2-aminopropane-1,3-diol hydrochloride, 2-amino-1,3-propanediol hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-, hydrochloride, dl-serinol, acmc-1bl7f, 2-amino-1,3-propanediol hyrochloride
PubChem CID 2734815
IUPAC Name 2-aminopropane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES [NH3+]C(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1,3-propanediol hydrochloride
Punto di fusione 104°C to 106°C
Quantità 0.25 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 127.57
Percent Purity 98%