Learn More
2-Amino-1-benzylbenzimidazole, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10662193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10662193
Marca: Thermo Scientific Acros 276290010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43182-10-1
Formula molecolare C14H13N3
Molecular Weight (g/mol) 223.28
Numero MDL MFCD00142854
InChI Key LXIDSOCBAAMGJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-benzylbenzimidazole, 1-benzyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine, 1h-benzimidazol-2-amine,1-phenylmethyl, 1-benzylbenzimidazole-2-ylamine, 1-benzyl-1,3-benzodiazol-2-amine, 2-amino-1-phenylmethyl-1h-benzimidazole, cbmicro_006128, 1-benzyl-2-aminobenzimidazole
PubChem CID 170742
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 195°C to 198°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-benzylbenzimidazol-2-amine
Peso formulazione 223.28
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.