Learn More
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11447936
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11447936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14042.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 61948-85-4 | C10H13NO5 | 227.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61948-85-4
Formula molecolare C10H13NO5
Numero MDL MFCD00051630
InChI Key JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96602
IUPAC Name 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 137°C to 141°C
Quantità 5 g
Beilstein 3353856
Sinonimo 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC)OC
Molecular Weight (g/mol) 227.216
Peso formulazione 227.22
Percent Purity 0.97