Learn More
2-Amino-3,5-dibromopyrazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11422130
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11422130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28744.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24241-18-7
Formula molecolare C4H3Br2N3
Molecular Weight (g/mol) 252.90
Numero MDL MFCD00673150
InChI Key DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
PubChem CID 620004
IUPAC Name 3,5-dibromopyrazin-2-amine
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Punto di fusione 114°C to 117°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.9
Percent Purity 99%